アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].COC1(COc2ccccc2O1)C3=NCCN3
InChI
1S/C12H14N2O3.ClH/c1-15-12(11-13-6-7-14-11)8-16-9-4-2-3-5-10(9)17-12;/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI Key
IMPOOMVZVWKSAP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R9525-50MG:
R9525-BULK:
R9525-VAR:
R9525-250MG:
試験成績書(COA)
資料
α2-Adrenoceptors