溶解性
H2O: 0.4 mg/mL
0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
SMILES記法
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=C(C)C(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C21H31N5O3.ClH/c1-16-19(23(2)21(28)24(3)20(16)27)22-10-7-11-25-12-14-26(15-13-25)17-8-5-6-9-18(17)29-4;/h5-6,8-9,22H,7,10-15H2,1-4H3;1H
InChI Key
WAZDYFHTLYHMKO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
U101-250MG:
U101-10MG:
U101-VAR:
U101-BULK:
U101-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.