色
light yellow
溶解性
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL
0.1 M HCl: slightly soluble 0.3 mg/mL
ethanol: 1.5 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2 mg/mL
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4
InChI
1S/C23H26FN3O2/c24-19-10-8-18(9-11-19)21(28)7-4-14-26-15-12-23(13-16-26)22(29)25-17-27(23)20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,8-11H,4,7,12-17H2,(H,25,29)
InChI Key
DKGZKTPJOSAWFA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1B(147) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Adra2a(25083) , Drd1a(24316) , Drd2(24318) , Drd3(29238) , Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
再構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S7395-1G:
S7395-BULK:
S7395-VAR:
S7395-250MG:
S7395-250MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)