由来生物
natural
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
light yellow to yellow-orange
mp
189-190 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(\C=C\C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8-,16-14+
InChI Key
SHGAZHPCJJPHSC-ZVCIMWCZSA-N
遺伝子情報
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916) , RXRA(6256) , RXRB(6257) , RXRG(6258)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- レチノイドX受容体γ(RXRγ)のリガンドとして、オリゴデンドロサイト前駆細胞の分化と再ミエリン化の誘導に
- 培地成分として、甲状腺誘導性の肝細胞におけるUDPグルクロノシルトランスフェラーゼ(UGT)発現に対する自身の影響の検討に
- リンパ内皮細胞におけるリンパ管新生の誘導に
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
R4643PROC:
R4643-VAR:
R4643-BULK:
R4643-1MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.