アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
yellow to yellow-orange
mp
172-175 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
InChI Key
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
遺伝子情報
human ... NOS2(4843) , RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- LA-N-5分化のための新鮮な培地の成分として
- 細胞分化のための髄芽腫細胞の処理に
- 低速度撮影ビデオを生成するためのスフェロイド(回転楕円体)の処理に
- Xenopus laevis(アフリカツメガエル)の明暗条件下での頭部変形活動を調べるために
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
R3255-VAR:
R3255-250MG:
R3255-500MG:
R3255-100MG:
R3255-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
All-trans retinoic acid (RA, ATRA) is a pleiotropic activation factor that regulates genes associated with normal vertebrate cellular processes such as cell differentiation, cell proliferation, apoptosis, and embryonic development.