product name
タウリン, ≥99%
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
色
white
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
cell analysis
保管温度
room temp
SMILES記法
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI Key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GRIN1(2902)
rat ... Ppm1a(24666)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タウリン(2-アミノエタンスルホン酸)は主として網膜および心臓に見出され、脳、小腸、骨格筋および腎臓にも見出されます。
アプリケーション
タウリンは、タウリン利用性の紫色非硫酸細菌の分離および増殖、ならびに光栄養性増殖実験に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
グリシンレセプターの非選択的な内在性アゴニストです。条件的に必須のスルホン酸化アミノ酸として、ある種の細胞ではアポトーシスを調節しています。多くの代謝活性に作用します。メチオニンおよびシステインの代謝産物です。
タウリンは細胞内カルシウム濃度を調節し、虚血・再灌流傷害を防ぎ、血圧を低下させます。胆汁生成および脂質消化にも関与しています。タウリンの欠乏は不安神経症、多動性障害、てんかんおよび鬱病に関連しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T0625-BULK:
T0625-10G:
T0625-500G:
T0625-10MG:
T0625-100G:
T0625-1KG:
T0625-25G:
HR-T0625:
T0625-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phototrophic utilization of taurine by the purple nonsulfur bacteria Rhodopseudomonas palustris and Rhodobacter sphaeroides.
Microbiology, 150(Pt 6), 1881-1891 (2004)
The potential health benefits of taurine in cardiovascular disease.
Experimental and Clinical Cardiology, 13(2), 57-65 (2008)
Hepatology (Baltimore, Md.), 31(6), 1305-1312 (2000-05-29)
The biosynthesis of bile acids by primary cultures of normal human hepatocytes has been investigated. A general and sensitive method for the isolation and analysis of sterols and bile acids was used, based on anion exchange chromatography and gas chromatography-mass
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(21), 6834-6845 (2007-09-04)
The type II fatty acid pathway (FAS-II) is a validated target for antimicrobial drug discovery. An activity-guided isolation procedure based on Plasmodium falciparum enoyl-ACP reductase (PfFabI) enzyme inhibition assay on the n-hexane-, the CHCl(3-) and the aq MeOH extracts of
Science (New York, N.Y.), 344(6184), 634-638 (2014-05-03)
Regulation of cell volume is critical for many cellular and organismal functions, yet the molecular identity of a key player, the volume-regulated anion channel VRAC, has remained unknown. A genome-wide small interfering RNA screen in mammalian cells identified LRRC8A as