Merck
A7257
Sigma-Aldrich
(−)-ノルエピネフリン
≥98% (TLC), crystalline, adrenergic neurotransmitter
別名:
(R)-4-(2-アミノ-1-ヒドロキシエチル)-1,2-ベンゼンジオール, L-アルテレノール, L-ノルアドレナリン, レバルテレノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO3
CAS番号:
分子量:
169.18
Beilstein:
2804840
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(−)-ノルエピネフリン, ≥98%, crystalline
アッセイ
≥98%
フォーム
crystalline
off-white to tan
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8,10-12H,4,9H2/t8-/m0/s1
InChI Key
SFLSHLFXELFNJZ-QMMMGPOBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ノルエピネフリンは、末梢神経系と中枢神経系の両方に存在する神経伝達物質です。′闘争・逃走′反応に関連する作用を引き起こし、アドレナリン作動性受容体のファミリーによって媒介されます。構造的には、カテコール基(ベンゼン環上の 2 つのヒドロキシル基からなる)とアミン(NH2)基が存在するため、カテコールアミンです。 ノルエピネフリンは α1 および β1 アドレナリン受容体に対して薬理作用を示します。心拍数を上昇させることはありません。ノルエピネフリンの主な利点は、血管緊張を高めることによって臓器灌流を改善することです。ドーパミンと比較して、ノルエピネフリンは目標とするエンドポイントの達成により効果的で、エピネフリンよりも代謝活性が低く、血清乳酸値を低下させます。また、特にドブタミンと併用すると、敗血症における腎灌流と内臓血流を著しく促進します。ノルエピネフリンは、低血圧症、うつ病、統合失調症、および注意欠陥/多動性障害の治療に用いられます。
アプリケーション
(−)- ノルエピネフリンは、以下の用途に使用されています:
  • 腸上皮アドレナリン受容体(AR)刺激により活性化される経路の研究のため、マウスオルガノイドを刺激する α および β-AR アゴニストとして
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とオートサンプラーを備えた電気化学的手法の組み合わせによる、マウス脳の様々な辺縁系領域におけるモノアミンレベルの測定
  • Mannheimia haemolytica バイオフィルムの分散に及ぼす影響を調べるための、バイオフィルム分散アッセイにおける分散剤として
特徴および利点
この化合物は神経科学研究向けの注目の製品です。さらに特徴がある神経科学製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A7257-VAR:
A7257-5G:
A7257-500MG:
A7257-BULK:
A7257-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daina Economidou et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 37(9), 2057-2066 (2012-04-19)
Impulsive behavior is a hallmark of several neuropsychiatric disorders (eg, attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD). Although dopamine (DA) and norepinephrine (NE) have a significant role in the modulation of impulsivity their neural loci of action is not well understood. Here, we investigated
Kelly Del Tredici et al.
Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry, 84(7), 774-783 (2012-10-16)
Although resting tremor, cogwheel rigidity, hypokinesia/bradykinesia and postural instability usually dominate the clinical picture of sporadic Parkinson's disease (PD), both clinical and epidemiological data reveal that a wide variety of additional symptoms impair patients' quality of life considerably, parallel to
Mostafa El Mansari et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 16(3), e1-17 (2010-04-22)
Central dopaminergic and noradrenergic systems play essential roles in controlling several forebrain functions. Consequently, perturbations of these neurotransmissions may contribute to the pathophysiology of neuropsychiatric disorders. For many years, there was a focus on the serotonin (5-HT) system because of
Junji Shibahara et al.
The American journal of surgical pathology, 28(6), 825-829 (2004-05-29)
We describe a case of primary pulmonary paraganglioma, a tumor that has not been reported in sufficient detail in previous literature. The patient was a 55-year-old woman with hypertension accompanied by an elevated serum norepinephrine level (2651 pg/mL; normal 100-450
Mostafa M H Ibrahim et al.
ASN neuro, 12, 1759091420974134-1759091420974134 (2020-11-13)
Norepinephrine (NE) control of hypothalamic gluco-regulation involves astrocyte-derived energy fuel supply. In male rats, exogenous NE regulates astrocyte glycogen metabolic enzyme expression in vivo through 5'-AMP-activated protein kinase (AMPK)-dependent mechanisms. Current research utilized a rat hypothalamic astrocyte primary culture model
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Epinephrine, Metanephrine and Metabolites on Ascentis® Express OH5