特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/i1D,2D,3D,4D2,8D;
InChI Key
FQTFHMSZCSUVEU-GVFLBQLQSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- 神経伝達物質分析: ノルエピネフリン-D6 HCl は、生物分析研究における正確な神経伝達物質定量化のための質量分析法の内部標準として使用され、神経学的研究に不可欠な正確な測定を支援しました(El-Deeb et al., 2024)。
- 理学的研究: 研究では、薬理学研究における代謝経路の追跡にノルエピネフリン-D6 HCl が利用され、新しい治療ターゲットの発見におけるその価値が実証されました(Hu et al., 2024)。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
N-069-CHK:
N-069-1ML:4548173335766
N-069-CC:
試験成績書(COA)