Merck
M-148
Supelco
(±)-Metanephrine-D3 塩酸塩 溶液
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-Metanephrine-D3 HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12D3NO3·HCl
CAS番号:
分子量:
236.71
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
詳細
エピネフリン代謝物であるメタネフリンの測定は、褐色細胞腫および副腎髄質腫瘍などの疾患の診断に有用なツールです。 この内部標準物質は、診断検査、内分泌学、または臨床検査での血漿または尿中のメタネフリン値のLC-MS/MSモニタリングに適しています。
アプリケーション
  • 高感度カテコールアミン測定: ある研究では、3-メトキシチラミンを測定するための高感度 LC-MS/MS 法の開発について詳細に説明されており、血漿中のメタネフリンおよびドーパミンとの関係を調査しています。この研究は、カテコールアミン代謝に関連する生化学アッセイにおける(±)-メタネフリン-D₃ 塩酸塩などの安定同位体標識化合物の有用性を強調しており、神経化学分析と医薬品開発に重要な洞察を提供しています(Smy et al., 2021)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-148-1ML:4548173340982
M-148-CHK:
M-148-CC:
試験成績書(COA)