Merck
M-171
Supelco
3-メトキシチラミン 塩酸塩
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
別名:
3-MT, 3-メトキシ-4-ヒドロキシフェネチルアミン, 4-(2-アミノエチル)-2-メトキシフェノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
CAS番号:
分子量:
203.67
Beilstein:
3631283
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI Key
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-メトキシチラミンはドーパミンの代謝産物であり、ドーパミン受容体の神経伝達物質および多数の脳機能を調節するための神経ホルモンとしての役割を果たすカテコールアミンです。3-メトキシチラミンレベルは、褐色細胞腫や傍神経節腫などの神経内分泌腫瘍の診断用バイオマーカーとして役立ちます。この認定された標準溶液は、診断検査、内分泌学、および臨床化学的検査におけるLC/MS用途に適しています。
アプリケーション
  • ドーパミン代謝物分析: 3-メトキシチラミン HCl は、神経伝達物質とその代謝物を高感度かつ同時に定量化する高度な方法に不可欠であり、さまざまな神経障害における神経化学経路の理解を深めます(Becker et al., 2023)。
  • 神経伝達物質研究: マトリックス支援レーザー脱離/イオン化質量分析イメージングなどの最先端の代謝プロファイリング技術で利用されている 3-メトキシチラミン HCl は、神経疾患の区別に役立ちます(Vallianatou et al., 2023)。
  • カテコールアミン生化学: 褐色細胞腫および傍神経節腫の診断研究では、3-メトキシチラミン HCl を使用して、尿中メタネフリンを確実に検出するためのデュアルテンプレート磁性分子インプリントポリマーを開発し、医療診断におけるその重要な役割を実証しています(Zeng et al., 2022)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-171-1ML:4548173984223