Merck
E-077
Supelco
(±)-エピネフリン-D6 溶液
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
(±)-エピネフリン-D6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7D6NO3
CAS番号:
分子量:
189.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
N(C(C(O)(c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])O)O)[2H])[2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/i2D,3D,4D,5D2,9D
InChI Key
UCTWMZQNUQWSLP-JQAOAMCHSA-N
詳細
エピネフリンはアドレナリンとも呼ばれ、褐色細胞腫、傍神経節腫、および神経芽細胞腫などのカテコールアミン分泌癌のマーカーです。この内部標準は、診断検査または内分泌学での尿または血漿中のエピネフリンレベルのLC-MS/MSモニタリングに適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-077-CC:
E-077-1ML:4548173335759
E-077-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)