Merck
73483
Supelco
ドーパミン-1,1,2,2-d4 塩酸塩
analytical standard
別名:
2-(3,4-ジヒドロキシフェニル)エチル-1,1,2,2-d4-アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8D4H7O2N.HCl
CAS番号:
分子量:
193.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-250 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2;
InChI Key
CTENFNNZBMHDDG-URZLSVTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dopamine-1,1,2,2-d4 hydrochloride may be used as an analytical standard for the analysis of dopamine in biological samples using on-line solid phase extraction method with high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
LC-MS identity conforms
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
73483-5MG:
73483-BULK:
73483-5MG-BULK:
73483-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Automated mass spectrometric analysis of urinary free catecholamines using on-line solid phase extraction.
De Jong WH, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 878(19), 1506- 1512 (2010)