certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000002
traceable to USP 1008501
APIファミリー
acetylcholine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
146-150 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Acetylcholine chloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical preparation using high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry.
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1546-500MG-PW:
PHR1546-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック