Merck
73538
Supelco
DL-4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸
analytical standard
別名:
α,4-ジヒドロキシ-3-メトキシベンゼン酢酸, VMA, バニリルマンデル酸, バニルマンデル酸, バニロマンデル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
198.17
Beilstein:
2213227
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
98.0-102.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-134 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(OC)C=C(C(O)C(O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73538-25MG:
73538-BULK:
73538-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roger L Novack et al.
Ophthalmology, 122(4), 796-802 (2014-12-02)
The evaluation of the safety and preliminary efficacy of 125 μg ocriplasmin intravitreal injection in patients with focal vitreomacular adhesion (VMA) and exudative age-related macular degeneration (AMD). Randomized, sham-injection controlled, double-masked, multicenter, phase II trial. A total of 100 patients
Simona Codruţa Cobzac et al.
Journal of chromatographic science, 52(9), 1095-1103 (2013-10-29)
The retention behavior for a series of amine neurotransmitters, their precursors, metabolites and structurally related drugs has been investigated in reversed-phase thin-layer chromatography using RP-18, RP-8, RP-2, CN and Diol stationary phases and mixtures of phosphate buffer and methanol as