Merck
1008501
USP
アセチルコリンクロリド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ACh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
CAS番号:
分子量:
181.66
Beilstein:
3571875
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetylcholine
メーカー/製品名
USP
mp
146-150 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Acetylcholine chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Acetylcholine Chloride for Ophthalmic Solution
  • Methacholine Chloride
生物化学的/生理学的作用
塩化アセチルクロリンを体重1 kg当たり20 mg注入すると、実験的に敗血症を誘発させたマウスの死亡率および血漿中炎症誘発性サイトカインが減少します。コリン作動性抗炎症機序は、おそらくアセチルコリンと単球、マクロファージおよび好中球上のα7nコリン受容体の相互作用に媒介されると思われ、この機序はTNF-α、IL-1β、IL-6などの炎症誘発性サイトカインの濃度を低下させます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1008501-200MG:
試験成績書(COA)