Merck
1396364
USP
メタコリンクロリド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アセチル-β-メチルコリン クロリド, (2-アセトキシプロピル)トリメチルアンモニウムクロリド, メタコリンクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH(CH3)CH2N(Cl)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
195.69
Beilstein:
4162373
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methacholine chloride
メーカー/製品名
USP
mp
171-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Methacholine chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1396364-500MG:
1396364-5X150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)