certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1396364
APIファミリー
methacholine chloride
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
mp
171-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
InChI
1S/C8H18NO2.ClH/c1-7(11-8(2)10)6-9(3,4)5;/h7H,6H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1943-1G:
PHR1943-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック