Merck
Y0000113
塩化カルバモイルコリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリドカルバマート, カルバコール, 塩化カルバミルコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
182.65
Beilstein:
3917459
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carbachol
メーカー/製品名
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI Key
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Carbachol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tingzhong Wang et al.
Molecular pharmacology, 85(6), 877-886 (2014-04-02)
The human ether-à-go-go-related gene (hERG) encodes the pore-forming subunit of the rapidly activating delayed rectifier potassium channel, which is important for cardiac repolarization. Reduction of hERG current due to genetic mutations or drug interferences causes long QT syndrome, leading to
Changning Hao et al.
Journal of the American Heart Association, 3(3), e000804-e000804 (2014-05-14)
Endothelium-derived acetylcholine (eACh) plays an important role in the regulation of vascular actions in response to hypoxia, whereas arterial baroreflex (ABR) dysfunction impairs the eACh system. We investigated the effects of ABR dysfunction on ischemia-induced angiogenesis in animal models of
Arthur Jochems et al.
Behavioural brain research, 254, 108-115 (2013-07-03)
Medial temporal lobe (MTL) areas are crucial for memory tasks such as spatial working memory and temporal association memory, which require an active maintenance of memory for a short period of time (a few hundred milliseconds to tens of seconds).
Andrew J Hart et al.
Toxicology letters, 219(3), 262-268 (2013-04-03)
Bites by Australian black snakes (Pseudechis spp.) do not cause neurotoxicity in human envenoming. This is unusual as in vitro neurotoxicity has been reported for all Pseudechis spp. venoms. The present study aimed to identify, isolate and characterise neurotoxins from
Michael Salmon et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 345(2), 260-270 (2013-02-26)
Activation of muscarinic subtype 3 (M3) muscarinic cholinergic receptors (mAChRs) increases airway tone, whereas its blockade improves lung function and quality of life in patients with pulmonary diseases. The present study evaluated the pharmacological properties of a novel mAChR antagonist