Merck
M104
Sigma-Aldrich
(±)-ムスカリン クロリド 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
テトラヒドロ-4-ヒドロキシ-N,N,N,5-テトラメチル-2-フランメタンアンモニウムクロライド 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H20ClNO2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
209.71 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white
溶解性
deionized water: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CC1OC(CC1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
WUFRNEJYZWHXLC-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
(±)-ムスカリンクロリド水和物は以下の用途に使用される場合があります。
  • ニューロン前駆細胞株PC12細胞におけるアセチルコリン受容体アゴニストとして
  • ペーパースプレー質量分析(PSMS)最適化実験のための毒素試験化合物として
  • ヒト尿サンプルの親水性相互作用液体クロマトグラフィー-高分解能タンデム質量分析(HILIC-HRMS/MS)における品質管理(QC)の構成要素として
生物化学的/生理学的作用
ムスカリンはアセチルコリンよりも強力なアゴニストであり、コリンエステラーゼによる分解をあまり受けません。ムスカリンを投与すると、特に腸、気管支および子宮に筋けいれんが引き起こされます。
ムスカリン性アセチルコリン受容体アゴニストで、当初はベニテングタケ (Amanita muscaria) から分離されました。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル変換ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]ページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M104-25MG:
M104-1MG:
M104-BULK:
M104-VAR:
M104-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Chapter 67 - Mushroom Toxins
Puschner B
Veterinary Toxicology, 955-966 (2018)
P J FRASER
British journal of pharmacology and chemotherapy, 12(1), 47-52 (1957-03-01)
The action of chromatographically pure crystalline muscarine chloride, prepared from Amanita muscaria, has been compared with acetylcholine chloride (ACh) on a number of different organs from a variety of species. Muscarine caused spasm in vivo and in vitro of muscles