Merck
M1523
Sigma-Aldrich
ムシモール
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor agonist.
別名:
3-ヒドロキシ-5-アミノメチル-イソキサゾール, 5-アミノメチル-3-イソキサゾール, 5-アミノメチル-3-ヒドロキシ-イソキサゾール, ムシモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O2
CAS番号:
分子量:
114.10
Beilstein:
1618960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ムシモール, powder
フォーム
powder
品質水準
white to off-white
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
InChI Key
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ムシモールは向精神性イソキサゾールの成分で、ベニテングダケや関連のキノコに見出されます。ムシモールは、脳糖代謝を低下させ、脳中の5-ヒドロキシトリプタミンのレベルを上昇させます。ムシモールには幻覚発現性効果があります。ムシモールは知覚変容、悪心、嘔吐と関係があります。
アプリケーション
ムシモールは、
  • 外側偏桃体(LA)の条件性恐怖の発現の低減
  • フェレットにおける皮質細胞反応の排除
  • キンカチョウの巣外套の外側大細胞部(LMAN)の不活性化に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
GABAAレセプタ-のアゴニストです。
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAA Receptors(GABAA受容体)およびGABAC Receptors(GABAC受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
この化合物は神経科学研究向けの注目の製品です。さらに特徴がある神経科学製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M1523-10MG:
M1523-10MG-PW:
M1523-5MG:
M1523-1MG:
M1523-25MG:
M1523-100MG:
M1523-BULK:
M1523-VAR:
M1523-25MG-PW:
M1523-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muscimol as an ionotropic GABA receptor agonist
Johnston GAR
Neurochemical Research, 39(10), 1942-1947 (2014)
Relation of cortical cell orientation selectivity to alignment of receptive fields of the geniculocortical afferents that arborize within a single orientation column in ferret visual cortex
Chapman B, et al.
The Journal of Neuroscience, 11(5), 1347-1358 (1991)
The role of the lateral amygdala in the retrieval and maintenance of fear-memories formed by repeated probabilistic reinforcement
Erlich JC, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 6, 16-16 (2012)
Handbook of Mushroom Poisoning: Diagnosis and Treatment (1994)
Poisons of Plant Origin (2013)