Merck
O100
Sigma-Aldrich
オキソトレモリンM
solid
別名:
N,N,N,-トリメチル-4-(2-オキソ-1-ピロリジニル)-2-ブチン-1-アンモニウム ヨージド, オキソトレモリンメチオジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19IN2O
CAS番号:
分子量:
322.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
white
溶解性
H2O: 24 mg/mL
ethanol: 4.6 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[I-].C[N+](C)(C)CC#CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C11H19N2O.HI/c1-13(2,3)10-5-4-8-12-9-6-7-11(12)14;/h6-10H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VVLMSCJCXMBGDI-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
オキソトレモリンMは、ムスカリン様アセチルコリン受容体(mAchR)アゴニストとして、以下の用途に使用されています:
  • Caenorhabditis elegans(線虫)の運動に対する急性作用を検討するため
  • 線維芽細胞成長因子受容体1(FGFR1)のリン酸化を検討するために海馬ニューロンを処理するため
  • ラットにおいて膀胱過活動を誘発させるため
生物化学的/生理学的作用
オキソトレモリンMは、非選択的ムスカリン様アセチルコリン受容体アゴニストです。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Muscarinic)[アセチルコリン受容体(ムスカリン性)]およびAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、神経科学の研究に使用するための製品です。その他の主要な神経科学製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O100-VAR:
O100-100MG:4548173996738
O100-500MG:4548173996745
O100-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wiebke K Seemann et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 360(2), 289-299 (2017-01-14)
Drug discovery strives for selective ligands to achieve targeted modulation of tissue function. Here we introduce engineered context-sensitive agonism as a postreceptor mechanism for tissue-selective drug action through a G protein-coupled receptor. Acetylcholine M
Simona Dedoni et al.
Journal of neurochemistry, 122(1), 58-71 (2012-04-27)
Type I interferons (IFNs) have been shown to act on neurons and to cause neuronal damage through mechanisms not completely defined. Here, we investigated the effects of type I IFNs on brain-derived neurotrophic factor (BDNF)-induced TrkB receptor signaling and neurotrophic
Paola Correa et al.
PLoS genetics, 8(11), e1003015-e1003015 (2012-11-21)
Caenorhabditis elegans male copulation requires coordinated temporal-spatial execution of different motor outputs. During mating, a cloacal circuit consisting of cholinergic sensory-motor neurons and sex muscles maintains the male's position and executes copulatory spicule thrusts at his mate's vulva. However, distinct
M Gillard et al.
Molecular pharmacology, 32(1), 100-108 (1987-07-01)
We compared the binding characteristics of muscarinic receptors labeled by [3H]oxotremorine-M ([3H]oxo-M) in homogenates of brain cortex and heart from rat. In both tissues [3H]oxo-M bound, with the same KD (6.5 nM), to a fraction of the receptors labeled by
Seungwoo Chang et al.
PloS one, 7(9), e45651-e45651 (2012-10-03)
We describe the design, construction and validation of a fluorescence sensor to measure activation by agonist of the m1 muscarinic cholinergic receptor, a prototypical class I G(q)-coupled receptor. The sensor uses an established general design in which Förster resonance energy