Merck
C4382
Sigma-Aldrich
塩化カルバモイルコリン
≥98% (titration), crystalline
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウムクロリドカルバマート, カルバコール, 塩化カルバミルコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
182.65
Beilstein:
3917459
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (titration)
フォーム
crystalline
white
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 1 g/mL
ethanol: 20 mg/mL
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI Key
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化カルバモイルコリンは以下の用途に使用されています:
  • トランスジェニックマウスのインスリン分泌の刺激に
  • 未分化・分化ヒト脂肪由来幹細胞(hASC)の収縮誘導に
  • マウス瞳孔光反射試験における虹彩収縮のメディエーターに
生物化学的/生理学的作用
カルバコールは、ムスカリン受容体と相互作用し、涙液分泌を誘発します。アセチルコリンのアナログで、抗緑内障薬です。カルバコールは一酸化窒素(NO)とともに、毛様体突起のNa+/K+-ATPase活性を調節します。インスリン分泌部位へのインスリン小胞輸送を刺激し、インスリン分泌を増加させます。
非選択的なコリンアゴニストであり、コリンエステラ-ゼの作用に対し安定です。 培養ニュ-ロンのアポト-シス性細胞死を阻止しますが、胸腺細胞のアポト-シスを誘導する可能性があります。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]ページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C4382-1G:
C4382-10G:
C4382-25G:
C4382-VAR:
C4382-BULK:
C4382-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
BMP4-BMPR1A signaling in beta cells is required for and augments glucose-stimulated insulin secretion
Goulley J, et al.
Cell Metabolism, 5(3), 207-219 (2007)
Targeted mutation of the calbindin D28k gene selectively alters nonvisual photosensitivity
Butler MP, et al.
The European Journal of Neuroscience, 33(12), 2299-2307 (2011)
Anne Cathrine Nøhr et al.
Scientific reports, 9(1), 3802-3802 (2019-03-09)
GPR139 is an orphan G protein-coupled receptor (GPCR) that is primarily expressed in the brain in regions known to regulate motor control and metabolism. Here, we screened a diverse 4,000 compound library in order to identify GPR139 agonists. We identified
Role of the non-neuronal cholinergic system in the eye: a review
Duncan G and Collison DJ
Life Sciences, 72(18-19), 2013-2019 (2003)
Proteomic profiling of tissue-engineered blood vessel walls constructed by adipose-derived stem cells
Wang C, et al.
Tissue Engineering: Part A, 19(3-4), 415-425 (2012)