Merck
A0257
Sigma-Aldrich
アトロピン 硫酸塩 一水和物
≥97% (TLC), crystalline, cholinergic receptor antagonist
別名:
α-(ヒドロキシメチル)ベンゼン酢酸 8-メチル-8-アザビシクロ[3.2.1]オクト-3-イルエステル, トロピントロパ酸エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
694.83
Beilstein:
6109275
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
アトロピン 硫酸塩 一水和物, ≥97% (TLC), crystalline
品質水準
アッセイ
≥97% (TLC)
形状
crystalline
white
mp
189-192 °C (A) (lit.)
溶解性
H2O: 2.5 g/mL (stable for several days at 4 °C.)
ethanol: 200 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
glycerol: 400 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
SMILES記法
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
InChI Key
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アトロピンは、Atropa belladonnaDatura stramoniumおよびMandragora officinarumから分離されます。これはコリン作動性受容体拮抗薬として作用する三級アミンです。
アプリケーション
アトロピン硫酸塩水和物は、次の用途で使用されます:
  • 高親和性3-キヌクリジニルベンジレート-3H([3H] QNB)のムスカリン性アセチルコリン受容体(mAChR)への特異的結合の評価において。
  • アルジカーブ(Ald)応答の回復相を阻害するため。
  • タンデム質量分析(LC-MS / MS)による液体クロマトグラフィーの分析物として。
  • アセチルコリン受容体を遮断するmAChRアンタゴニストとして。
生物化学的/生理学的作用
中枢および末梢のアセチルコリンレセプタ-に対する非選択的な競合性アンタゴニストです。
アプリケーション
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A0257-25G:
A0257-VAR:
A0257-5G:
A0257-BULK:
A0257-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Acute effects of drugs on C. elegans movement reveal complex responses and plasticity
Spensley MA, et al.
G3 (Bethesda, Md.), 299719-299719 (2018)
Faust's Anesthesiology Review E-Book (2014)
Spinalization and locomotor training differentially affect muscarinic acetylcholine receptor type 2 abutting on alpha-motoneurons innervating the ankle extensor and flexor muscles
Wikeckowska A, et al.
Journal of Neurochemistry, 147(3), 361-379 (2018)
Method validation for simultaneous determination of atropine, pralidoxime and 12 organophosphorus compounds in blood samples by means of high-performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
<BIG>Marques GLM, et al</BIG>.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1097, 44-53 (2018)
Ian De Proost et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23(4), 1153-1160 (2008-12-04)
Pulmonary neuroepithelial bodies (NEBs) are densely innervated groups of complex sensory airway receptors involved in the regulation of breathing. Together with their surrounding Clara-like cells, they exhibit stem cell potential through their capacity to regenerate depopulated areas of the epithelium