Merck
P6500
Sigma-Aldrich
ペンチレンテトラゾール
≥99% (GC), powder, CNS stimulant
別名:
α,β-シクロペンタメチレンテトラゾール, 1,5-ペンタメチレンテトラゾール, 6,7,8,9-テトラヒドロ-5H-テトラゾロ[1,5-a]アゼピン, メトラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N4
CAS番号:
分子量:
138.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ペンチレンテトラゾール,
フォーム
powder
品質水準
bp
194 °C/12 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1CCc2nnnn2CC1
InChI
1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
InChI Key
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンチレンテトラゾール(PTZ)は、テトラゾール誘導体であり、またγアミノ酪酸(GABAA)とその受容体との複合体の阻害剤です。PTZは、発作を誘発するのに使用される痙攣剤です。PTZは、血液脳関門を横断することができます。
アプリケーション
ペンチレンテトラゾールは、ゼブラフィッシュ幼生、マウス、および雄ウィスターラットにおいて発作を誘発するのに使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ペンチレンテトラゾールは、非特異的中枢神経系(CNS)刺激薬および痙攣薬です。PTZは、酸化ストレスを誘発し、皮質のマロンジアルデヒド含有量を増加させ、そして海馬に影響を及ぼし、発作を引き起こします。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P6500-100G:
P6500-BULK:
P6500-VAR:
P6500-25G:
P6500-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effects of bee products on pentylenetetrazole-induced seizures in the rat
Zarraga-Galindo N, et al.
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 54, 33-40 (2011)
Central nervous system uptake kinetics of pentylenetetrazol in the developing rat
Haberer LJ and Pollack GM
Biopharmaceutics & Drug Disposition, 12(1), 59-71 (1991)
Tatiana Afrikanova et al.
PloS one, 8(1), e54166-e54166 (2013-01-24)
Zebrafish have recently emerged as an attractive in vivo model for epilepsy. Seven-day-old zebrafish larvae exposed to the GABA(A) antagonist pentylenetetrazol (PTZ) exhibit increased locomotor activity, seizure-like behavior, and epileptiform electrographic activity. A previous study showed that 12 out of
Rufi Tambe et al.
Pharmaceutical biology, 55(1), 264-268 (2016-12-09)
Eclipta alba (Linn) Hassk. (Asteraceae) has been reported to be a nerve tonic and has been used to treat epilepsy in folk medicine. The present study isolates and characterizes luteolin from E. alba and evaluates its antiepileptic potential in chemically
Shehla Akbar et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 84, 962-971 (2016-10-21)
Diabetic neuropathy is the most prevalent, persistent and debilitating complication of diabetes mellitus often coupled with vulvodynia that may present as an isolated symptom or as a part of constellation of other neuropathic abnormalities. Flavonoids have selective affinity for GABA