Merck
G154
Sigma-Aldrich
ガバペンチン
≥98% (HPLC), solid, anticonvulsant
別名:
1-(アミノエチル)-シクロヘキサン酢酸, ニューロンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2
CAS番号:
分子量:
171.24
Beilstein:
2359739
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
ガバペンチン, solid
形状
solid
品質水準
off-white
溶解性
H2O: 10 mg/mL
SMILES記法
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
InChI Key
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ガバペンチンは以下の用途に使用されています:
  • アリルイソチオシアナート(AITC)感作熱嫌悪性試験が推定上の鎮痛剤を同定するスクリーニング法として有用であるかどうかを調べるα2δリガンド
  • 液体クロマトグラフィー-質量分析を使用して、有機カチオントランスポータータイプ2(OCTN2)によるASP(trans-4-[4-(ジメチルアミノ)スチリル]-1-メチルピリジニウムヨージド)基質の測定に使用する取り込みバッファーに溶解
  • 腹腔内注射の鎮痛補助剤として使用
生物化学的/生理学的作用
ガバペンチンは、L型カルシウムチャネルのα2δ サブユニットのリガンドとして機能します。
作用機序不明の抗痙攣薬で、血液脳関門を通過します。脳内GABA濃度の上昇、興奮性アミノ酸神経伝達の減少作用は、電位依存性カルシウムチャネルへの作用を介していると考えられています。抗侵害受容作用、抗不安作用、神経保護作用、抗てんかん作用を示します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G154-VAR:
G154-BULK:
G154-10MG:
G154-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
The impact of advanced opioid drugs and analgesic adjuvants on murine macrophage oxygen burst
Kozlowski M, et al.
Folia Medica Cracoviensia (2017)
Thomas R Belliotti et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(7), 2294-2307 (2005-04-02)
Pregabalin exhibits robust activity in preclinical assays indicative of potential antiepileptic, anxiolytic, and antihyperalgesic clinical efficacy. It binds with high affinity to the alpha(2)-delta subunit of voltage-gated calcium channels and is a substrate of the system L neutral amino acid
M J Field et al.
British journal of pharmacology, 121(8), 1513-1522 (1997-08-01)
1. Gabapentin (neurontin) is a novel antiepileptic agent that binds to the alpha 2 delta subunit of voltage-dependent calcium channels. The only other compound known to possess affinity for this recognition site is the (S)-(+)-enantiomer of 3-isobutylgaba. However, the corresponding
Samuel J Dobson et al.
Antiviral research, 179, 104819-104819 (2020-05-12)
During virus entry, members of the Polyomaviridae transit the endolysosomal network en route to the endoplasmic reticulum (ER), from which degraded capsids escape into the cytoplasm and enter the nucleus. Emerging evidence suggests that viruses require both endosomal acidification and
Michael F Jarvis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(20), 8520-8525 (2007-05-08)
Activation of tetrodotoxin-resistant sodium channels contributes to action potential electrogenesis in neurons. Antisense oligonucleotide studies directed against Na(v)1.8 have shown that this channel contributes to experimental inflammatory and neuropathic pain. We report here the discovery of A-803467, a sodium channel