アッセイ
≥97% (NMR)
フォーム
solid
色
white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cl.Cl.COc1ccccc1CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc2ccccc2OC.COc3ccccc3CNCCCCCCNCCCCCCCCNCCCCCCNCc4ccccc4OC
InChI
1S/2C36H62N4O2.4ClH.H2O/c2*1-41-35-23-13-11-21-33(35)31-39-29-19-9-7-17-27-37-25-15-5-3-4-6-16-26-38-28-18-8-10-20-30-40-32-34-22-12-14-24-36(34)42-2;;;;;/h2*11-14,21-24,37-40H,3-10,15-20,25-32H2,1-2H3;4*1H;1H2
InChI Key
XIIINYPADNNZHA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM2(1129)
詳細
アプリケーション
- As a muscarinic receptor 2 antogonist.
- As a test molecule to check its effect on premature osteogenic differentiation of HGPS (Hutchinson-Gilford progeria syndrome) iPS (induced pluripotent)-derived mesenchymal stem cells.
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M105-VAR:
M105-100MG:
M105-10MG:
M105-BULK:
M105-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック