Merck
B1427
Sigma-Aldrich
H-89 二塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC), powder, PKA inhibitor
別名:
N-[2-(p-ブロモシンナミルアミノ) エチル]-5-イソキノリンスルホンアミド 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20BrN3O2S · 2HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
519.28 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
H-89 二塩酸塩 水和物, ≥98% (HPLC), powder
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.Brc1ccc(\C=C\CNCCNS(=O)(=O)c2cccc3cnccc23)cc1
InChI
1S/C20H20BrN3O2S.2ClH.H2O/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20;;;/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2;2*1H;1H2/b3-2+;;;
InChI Key
GKFFJFGBWAGAFD-HZBIHQSRSA-N
アプリケーション
H-89二塩酸塩水和物は、ライディッヒ細胞、初代培養頭蓋冠骨芽細胞(pOB)、ラット顆粒膜細胞株(LH-15細胞)、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)におけるプロテインキナーゼAの阻害に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
H-89二塩酸塩水和物は、プロテインキナーゼA(PKA)の選択的阻害剤です。ラット筋細胞におけるカリウム(K+)電流も阻害します。上皮性Na+チャネル(ENaC)のαサブユニットとの相互作用によって、Na+輸送を仲介します。
cAMP依存性プロテインキナ-ゼの選択的で強力なインヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPKA & PKGおよびPKB/Aktのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物はキナーゼホスファターゼ生物学研究用製品です。さらにキナーゼホスファターゼ生物学研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B1427-5MG:
B1427-BULK:
B1427-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hypoxia sensing through beta-adrenergic receptors
Cheong HI, et al.
JCI insight, 1(21), 179-185 (2016)
H89, an inhibitor of protein kinase A (PKA), stimulates Na+ transport by translocating an epithelial Na+ channel (ENaC) in fetal rat alveolar type II epithelium
Marunaka Y and Niisato N
Biochemical Pharmacology, 66(6), 1083-1089 (2003)
Pilar Sánchez-Blázquez et al.
PloS one, 5(6), e11278-e11278 (2010-06-30)
In periaqueductal grey (PAG) matter, cross-talk between the Mu-opioid receptor (MOR) and the glutamate N-methyl-D-Aspartate receptor (NMDAR)-CaMKII pathway supports the development of analgesic tolerance to morphine. In neurons, histidine triad nucleotide binding protein 1 (HINT1) connects the regulators of G
H-89 inhibits transient outward and inward rectifier potassium currents in isolated rat ventricular myocytes
Pearman C, et al.
British Journal of Pharmacology, 148(8), 1091-1098 (2006)
Human LH and hCG stimulate differently the early signalling pathways but result in equal testosterone synthesis in mouse Leydig cells in vitro
Riccetti L, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 15(1), 2-2 (2017)