製品名
KT5720, A potent, specific, cell-permeable, reversible and ATP-competitive inhibitor of protein kinase A (Ki = 56 nM) that is prepared by a chemical modification of K-252a.
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32+/m0/s1
InChI Key
ZHEHVZXPFVXKEY-RUAOOFDTSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKA
警告
調製ノート
再構成
その他情報
Cabell, L., and Audesirk, G. 1993. Int. J. Dev. Neurosci.11, 357.
Gadbois, D.M., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 8626.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
WGK
WGK 3
Jan Code
420320-100UG:
420320-1.1ML:
420320-50UG:
420320-UG:
試験成績書(COA)