Merck
49621
Sigma-Aldrich
L-グルタミン酸 一ナトリウム塩 一水和物
≥98.0% (NT), for peptide synthesis
別名:
L-2-アミノペンタン二酸, L-グルタミン酸ナトリウム, MSG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS番号:
分子量:
187.13
Beilstein:
4164348
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
L-グルタミン酸 一ナトリウム塩 一水和物, ≥98.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (NT)
形状
solid
光学活性
[α]20/D −4.2±0.3°, c = 1.2% in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI Key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
L-グルタミン酸一ナトリウム塩一水和物は、グルタミン酸一ナトリウム(MSG)として一般に知られる、グルタミン酸のナトリウム塩です。
アプリケーション
L-グルタミン酸一ナトリウム塩一水和物は、カルボキシル化反応に使用され、またα L-グルタミン酸の合成および沈殿の前駆体として機能します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49621-6X1KG:
49621-BULK:
49621-1KG:
49621-250G:
49621-VAR:
49621-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Redox hydrogel-based bienzyme microelectrodes for amperometric monitoring of L-glutamate.
Mikeladze E, et al.
Electroanalysis, 14(6), 393-393 (2002)
Inclusion of the stable form of a polymorph within crystals of its metastable form.
Cashell C, et al.
Crystal Growth & Design, 3(6), 869-872 (2003)
Rémi Peyraud et al.
Bio-protocol, 7(10), e2289-e2289 (2017-05-20)
Soluble exopolysaccharide is a major virulence factor produced by the plant pathogen Ralstonia solanacearum. Its massive production during plant infection is associated with the arrest of water flow in xylem vessels leading eventually to plant death. The composition of this
Shanti Pal Gangwar et al.
STAR protocols, 2(4), 100855-100855 (2021-10-15)
Ionotropic glutamate receptors (iGluRs) are ligand-gated ion channels that play crucial roles in the central nervous system. iGluR homologs, termed glutamate receptor-like channels (GLRs), have been found in plants. Investigating the structural and functional relationship between iGluRs and GLRs was
Xiang-Rong Li et al.
Cell death discovery, 7(1), 11-11 (2021-01-16)
Besides their original regulating roles in the brain, spinal cord, retina, and peripheral nervous system for mediating fast excitatory synaptic transmission, glutamate receptors consisting of metabotropic glutamate receptors (GluRs) and ionotropic glutamate receptors (iGluRs) have emerged to have a critical