Merck
K3761
Sigma-Aldrich
KT 5720
≥98% (HPLC), powder
別名:
(9S,10S,12R)-2,3,9,10,11,12-ヘキサヒドロ-10-ヒドロキシ-9-メチル-1-オキソ-9,12-エポキシ-1H-ジインドロ[1,2,3-fg:3′,2′,1′-kl]ピロロ[3,4-i][1,6]ベンゾジアゾシン-10-カルボン酸ヘキシルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H31N3O5
CAS番号:
分子量:
537.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to faint yellow
溶解性
methanol: 5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCOC([C@@]1(O)C[C@@]2([H])N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C6=C(C(C=CC=C7)=C7N6[C@]1(C)O2)C8=C5C(NC8)=O)=O
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32-/m0/s1
InChI Key
ZHEHVZXPFVXKEY-IKZDWWSZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
KT 5720は、細胞シグナル伝達経路の化学阻害物質です。α-MSH活性化B16-F0細胞におけるCRTC1の核内移行ならびに腫瘍関連血管内皮増殖因子(VEGF)発現のCOX-2刺激に対するその作用を研究するために、プロテインキナーゼA(PKA)阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
細胞透過性のプロテインキナ-ゼA (PKA) 特異的なインヒビタ-です。プロテインキナ-ゼC (PKC)、プロテインキナ-ゼG (PKG)、ミオシン軽鎖キナ-ゼ (MLCK) に有意な影響を及ぼしません。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のPKA & PKGのページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
K3761-.1MG:4548174006689
K3761-.1MG-PW:
K3761-VAR:
K3761PROC:
K3761-PH:
K3761-BULK:
K3761-PPG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elizabeth A Townsend et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 303(10), L923-L928 (2012-09-25)
Clinically observed differences in airway reactivity and asthma exacerbations in women at different life stages suggest a role for sex steroids in modulating airway function although their targets and mechanisms of action are still being explored. We have previously shown
Nesfatin-1 induces the phosphorylation levels of cAMP response element-binding protein for intracellular signaling in a neural cell line
Ishida E, et al.
PLoS ONE, 7(12), e50918-e50918 (2012)
Swidbert R Ott et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(7), E381-E387 (2011-12-21)
The mechanisms that integrate genetic and environmental information to coordinate the expression of complex phenotypes are little understood. We investigated the role of two protein kinases (PKs) in the population density-dependent transition to gregarious behavior that underlies swarm formation in
Yi-hung CHEN et al.
Acta pharmacologica Sinica, 31(12), 1553-1563 (2010-11-03)
to investigate the effects of 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone (paeonol) on the electrophysiological behavior of a central neuron (right parietal 4; RP4) of the giant African snail (Achatina fulica Ferussac). intracellular recordings and the two-electrode voltage clamp method were used to study the
Elizabeth M Forbes et al.
Neuron, 74(3), 490-503 (2012-05-15)
Correct guidance of axons to their targets depends on an intricate network of signaling molecules in the growth cone. Calcium and cAMP are two key regulators of whether axons are attracted or repelled by molecular gradients, but how these molecules