Merck
A1076
Sigma-Aldrich
BAPTA-AM
≥95% (HPLC), powder, intracellular Ca²⁺ store chelator
別名:
1,2-ビス(2-アミノフェノキシ)エタン-N,N,N′,N′-四酢酸テトラキス(アセトキシメチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H40N2O18
CAS番号:
分子量:
764.68
Beilstein:
7458534
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
BAPTA-AM, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C34H40N2O18/c1-23(37)47-19-51-31(41)15-35(16-32(42)52-20-48-24(2)38)27-9-5-7-11-29(27)45-13-14-46-30-12-8-6-10-28(30)36(17-33(43)53-21-49-25(3)39)18-34(44)54-22-50-26(4)40/h5-12H,13-22H2,1-4H3
InChI Key
YJIYWYAMZFVECX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BAPTA-AMはフリーラジカル介在毒性を阻害し、非神経細胞のアポトーシスを増強しニューロンを虚血性損傷から守ります。イオンチャネルを調節し神経性Ca2+活性化k+チャネルの流れをブロックします。BAPTA-AMは細胞内Ca2+恒常性を維持します。
アプリケーション
BAPTA-AMは次のような目的で使用されています:
  • 開裂カスパーゼ3の増加を抑制するため
  • 細胞死をブロックするため、ROS(活性酸素種)の生成を阻害し、またカスパーゼ8の活性化を阻害する
  • 発作誘導時の細胞内Ca2+ ([Ca2+]i) 濃度変化による影響を排除するため
  • 6-ヒドロキシドーパミン(6-OHDA)により誘導されるCa2+]i増加を取り除くため
生物化学的/生理学的作用
細胞内貯蔵Ca2+の選択的なキレ-ト剤です。
関連事項
BAPTAの膜透過型分子です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1076-VAR:
A1076-BULK:
A1076-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
BAPTA/AM, an intracellular calcium chelator, induces delayed necrosis by lipoxygenase-mediated free radicals in mouse cortical cultures
Wie MB, et al.
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 25(8), 1641-1659 (2001)
The membrane permeable calcium chelator BAPTA-AM directly blocks human ether a-go-go-related gene potassium channels stably expressed in HEK 293 cells
Tang Q, et al.
Biochemical Pharmacology, 74(11), 1596-1607 (2007)
Glycolysis is essential for chemoresistance induced by transient receptor potential channel C5 in colorectal cancer
Wang T, et al.
BMC Cancer, 18(1), 207-207 (2018)
Hyperactivation of the mammalian degenerin MDEG promotes caspase-8 activation and apoptosis
Pan JA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(5), 2952-2963 (2013)
Blockade of RyRs in the ER Attenuates 6-OHDA-induced calcium overload, cellular hypo-excitability and apoptosis in dopaminergic neurons
Huang L, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 11, 52-52 (2017)
資料
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.