116805
PKA Inhibitor 5-24
The PKA Inhibitor 5-24, also referenced under CAS 99534-03-9, controls the biological activity of PKA. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
PKA Inhibitor 5-24, Protein Kinase A Inhibitor 5-24, H-TTYADFIASGRTGRRNAIHD, PKA Inhibitor IV
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[nH]1cnc(c1)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)C(O)C)C(O)C)
InChI
1S/C94H148N32O31/c1-11-42(3)70(124-85(150)58(31-50-19-14-13-15-20-50)117-84(149)61(35-67(135)136)116-74(139)44(5)110-81(146)57(32-51-24-26-53(131)27-25-51)119-90(155)73(49(10)130)126-86(151)69(96)47(8)128)88(153)112-45(6)75(140)122-63(40-127)77(142)107-38-65(133)114-55(22-17-29-105-93(99)100)80(145)125-72(48(9)129)87(152)108-39-66(134)113-54(21-16-28-104-92(97)98)78(143)115-56(23-18-30-106-94(101)102)79(144)118-60(34-64(95)132)82(147)111-46(7)76(141)123-71(43(4)12-2)89(154)120-59(33-52-37-103-41-109-52)83(148)121-62(91(156)157)36-68(137)138/h13-15,19-20,24-27,37,41-49,54-63,69-73,127-131H,11-12,16-18,21-23,28-36,38-40,96H2,1-10H3,(H2,95,132)(H,103,109)(H,107,142)(H,108,152)(H,110,146)(H,111,147)(H,112,153)(H,113,134)(H,114,133)(H,115,143)(H,116,139)(H,117,149)(H,118,144)(H,119,155)(H,120,154)(H,121,148)(H,122,140)(H,123,141)(H,124,150)(H,125,145)(H,126,151)(H,135,136)(H,137,138)(H,156,157)(H4,97,98,104)(H4,99,100,105)(H4,101,102,106)/t42-,43-,44-,45-,46-,47?,48?,49?,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,69-,70-,71-,72-,73-/m0/s1
InChI Key
AXOXZJJMUVSZQY-BVDKBYOBSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
警告
シーケンス
調製ノート
その他情報
Cheng, H.C., et al. 1986. J. Biol. Chem. 261, 989.
Rusine, T., et al. 1986. J. Cell Biol.102, 1630.
Wong, Y.S., et al. 1986. J. Biol. Chem..261, 12089.
WGK
WGK 3
Jan Code
116805-UG:
116805-500UG:
試験成績書(COA)