Merck
G8877
Sigma-Aldrich
グアノシン 5′-三リン酸 ナトリウム塩 水和物
≥95% (HPLC), powder
別名:
GTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O14P3 · xNa+
CAS番号:
分子量:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: 50 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI Key
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
遺伝子情報
human ... HRAS(3265)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
グアノシン5'-三リン酸ナトリウム塩水和物は以下に使用されています:
  • 西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)修飾白金化試薬の調製
  • 全細胞における電位固定記録
  • トランスグルタミナーゼ(tTG)のin vitro阻害
生物化学的/生理学的作用
GTPは、特定の生合成経路への化学エネルギーのチャネリングに関与するリン酸およびピロリン酸のキャリアーとして機能します。GTPは、増殖および分化、ならびに細胞内キナーゼ経路の活性化などの、様々な細胞内プロセスに関与するシグナル伝達Gタンパク質を活性化します。増殖やアポトーシスの一部は、低分子量GTPアーゼであるRasおよびRhoによるGTPの加水分解によって制御されています。別の低分子量GTPアーゼであるRabは、小胞の合体と融合において重要な役割を果たし、また、小胞の形成にも関与しています。GTPは、そのシグナル伝達における役割に加え、DNAやRNAの酵素的生合成におけるモノヌクレオチドユニットの高エネルギー前駆体としても機能します。
特徴および利点
本化合物は、環状ヌクレオチド研究用製品として提供されています。環状ヌクレオチド製品に関する詳細については、こちらをクリックしてください。他の研究領域の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
調製ノート
5′-GMPの酵素的リン酸化により調製しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8877-25MG:4548173289526
G8877-1G:4548173289502
G8877-250MG:4548173289519
G8877-10MG-KC:
G8877-VAR:
G8877-25MG-KC:
G8877-100MG:4548173289489
G8877-BULK:
G8877-10MG:4548173289496
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Flufenamic acid affects multiple currents and causes intracellular Ca2+ release in Aplysia bag cell neurons
Gardam K E, et al.
Journal of Neurophysiology, 100(1), 38-49 (2008)
Feng Rao et al.
Analytical biochemistry, 389(2), 138-142 (2009-03-31)
The cyclic dinucleotide c-di-GMP is a widespread bacterial messenger molecule with potential application as a therapeutic agent for treating bacterial infection. Current enzymatic synthesis of c-di-GMP using mesophilic diguanylate cyclase (DGC) proteins suffers from low production yield due to protein
Rob P M van Gijlswijk et al.
Clinical chemistry, 48(8), 1352-1359 (2002-07-27)
Microarray platforms will change immunochemical and nucleic acid-based analysis of cell homogenates and body fluids compared with classic analyses. Microarrays use labeled target and immobilized probes, rather than fixed targets and labeled probes. We describe a method for simultaneous labeling
Benjamin Judkewitz et al.
Nature protocols, 4(6), 862-869 (2009-05-16)
In order to link our knowledge of single neurons with theories of network function, it has been a long-standing goal to manipulate the activity and gene expression of identified subsets of mammalian neurons within the intact brain in vivo. This
T cells from celiac disease lesions recognize gliadin epitopes deamidated in situ by endogenous tissue transglutaminase
Molberg O, et al.
European Journal of Immunology, 31(5), 1317-1323 (2001)
プロトコル
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.