Merck
P7936
Sigma-Aldrich
ホスホクレアチン 二ナトリウム塩 水和物
≥97%
別名:
N-(イミノ[ホスホノアミノ]メチル)-N-メチルグリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
CAS番号:
分子量:
255.08 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
ホスホクレアチン 二ナトリウム塩 水和物, ≥97%
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
不純物
≤0.02% free creatine
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスホクレアチン二ナトリウム塩水和物は、以下の用途に使用されています:
  • 膜結合タンパク質を除去するためのXenopus( アフリカツメガエル)バッファー(XB)バッファーの成分として
  • 偏光全反射蛍光顕微鏡(polTIRF)実験を実施するためのM5+バッファーの成分として
  • 7-ニトロ-2-1,3-ベンゾオキサジアゾール-4-イル リン脂質(NBD-PL)トランスロケーションアッセイのためのATP再生系の成分として
生物化学的/生理学的作用
ホスホクレアチンは、脊椎動物および一部の無脊椎動物の筋肉における高エネルギーリン酸リザーバーであり、ADP-ATP変換のためのリン酸を供給します。
ホスホクレアチンはクレアチンキナーゼという酵素を用いた再生が最も速いことで広く知られています。一時的なエネルギーバッファーとして機能します。ホスホクレアチンは、筋肉組織に存在し、筋肉細胞のエネルギー恒常性の維持に重要な役割を果たします。
ホスホクレアチン二ナトリウム塩水和物は、上咽頭癌細胞の研究に使用され、一時的な心停止を誘発します。また、ラットにおけるコカイン探索に対する側坐核のアデノシンA(2A)受容体調節の効果も判定します。
調製ノート
酵素的に調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7936-VAR:
P7936-CP:
P7936-1G:
P7936-500MG:
P7936-10MG:
P7936-5G:
P7936-100G:
P7936-25G:
P7936-BULK:
P7936-100MG:
P7936PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Casey E O'Neill et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 37(5), 1245-1256 (2011-12-16)
Repeated cocaine administration enhances dopamine D(2) receptor sensitivity in the mesolimbic dopamine system, which contributes to drug relapse. Adenosine A(2A) receptors are colocalized with D(2) receptors on nucleus accumbens (NAc) medium spiny neurons where they antagonize D(2) receptor activity. Thus
Cyril Bernis et al.
Methods in cell biology, 122, 165-191 (2014-05-27)
The large and complex eukaryotic nucleus is the arbiter of DNA replication, RNA transcription, splicing, and ribosome assembly. With the advent of in vitro nuclear reconstitution extracts derived from Xenopus eggs in the 1980s, it became possible to assemble multiple
Protective effects of a magnesium magnetic isotope (Mg(25) )-exchanging nanoparticle ((25) MgPMC(16) ) on mitochondrial functional disorders in esmolol-induced cardiac arrest in rats
Adeli, S., et al.
Auton. Autocoid Pharmacol., 32, 1-7 (2012)
Samuel T Kissinger et al.
Cell reports, 31(1), 107486-107486 (2020-04-09)
Fragile X syndrome (FX), the most common inherited form of autism and intellectual disability, is a condition associated with visual perceptual learning deficits. We recently discovered that perceptual experience can encode visual familiarity via persistent low-frequency oscillations in the mouse
Kim M Truong et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 167(2), 509-523 (2018-10-18)
Chlorantraniliprole (CP) and flubendiamide (FD) are widely used in agriculture globally to control lepidopteran pests. Both insecticides target ryanodine receptors (RyRs) and promote Ca2+ leak from sarcoplasmic reticulum (SR) within insect skeletal muscle yet are purportedly devoid of activity toward