詳細
Disodium salt
品質水準
アッセイ
>90% (HPLC)
フォーム
crystals
分子量
Mr 523.2 (GTP)
Mr 567.1 (GTP-Na2)
包装
pkg of 250 mg
メーカー/製品名
Roche
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.2Na.2H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI Key
HPLNHYUZFVUXFJ-ZVQJTLEUSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GTPは、化学エネルギーを特定の生合成経路に導くリン酸およびピロリン酸の担体として機能します。また、これはDNAおよびRNAの酵素的生合成において、モノヌクレオチド単位のエネルギー豊富な前駆体としても機能します。GTPは、ホルミルメチオニル-tRNA(F-met-tRNA)がリボソームに結合する際のペプチド合成開始に関与しています。また、これはポリペプチド鎖の伸長にも関与しています。GTPはチューブリンにより加水分解され、その加水分解には微小管の集合が伴います。
GTPは、結晶形の二ナトリウム塩として提供されます。
アプリケーション
GTP(二ナトリウム塩)は、無細胞系でのタンパク質生合成の補酵素として必要です。これはFtsZ重合アッセイおよび全細胞膜電流の電気生理学的記録のためのピペット溶液の調製に使用されています。
品質
純度:76% GTP(酵素法)、>90面積%(HPLC)、9% Na+、8% H2O
調製ノート
活性化因子:EDTAは、酵素凝集体の形成を防止します。リン酸はNADH依存性反応を刺激します。
保存条件(ワーキング溶液):水溶液(pH 7.0)は2~8°Cまたは凍結状態で約1週間で安定です。これは加水分解pHが<3であってはならないためです。
水調製で中和したものを小分けして-15~-25°Cで凍結保存できる場合、1つのサンプルを一度だけ解凍し、翌1~2日以内に使用しなければなりません(2~8°Cで保存)。調製物は、中和せずにpH 7~8の緩衝液に溶解することもできます(緩衝液の濃度は、これらの物質の添加によってpHが変化することのないように十分高くなければなりません);溶液は凍結保存できます。
保存温度2~8°Cを-15~-25°Cと比較した調査では、違いは示されませんでした。
保存条件(ワーキング溶液):水溶液(pH 7.0)は2~8°Cまたは凍結状態で約1週間で安定です。これは加水分解pHが<3であってはならないためです。
水調製で中和したものを小分けして-15~-25°Cで凍結保存できる場合、1つのサンプルを一度だけ解凍し、翌1~2日以内に使用しなければなりません(2~8°Cで保存)。調製物は、中和せずにpH 7~8の緩衝液に溶解することもできます(緩衝液の濃度は、これらの物質の添加によってpHが変化することのないように十分高くなければなりません);溶液は凍結保存できます。
保存温度2~8°Cを-15~-25°Cと比較した調査では、違いは示されませんでした。
保管および安定性
2~8°Cで保管します(乾燥状態で!)
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biochemistry, 316-316 (1977)
Bio-protocol, 7(3), e2120-e2120 (2017-02-05)
In eukaryotic cells transcriptional processes are carried out by three different RNA polymerases: RNA polymerase I which specifically transcribes ribosomal RNA (rRNA), RNA polymerase II which transcribes protein-coding genes to yield messenger RNAs (mRNAs) and small RNAs, while RNA polymerase
Journal of visualized experiments : JoVE, (81)(81), e50844-e50844 (2013-12-05)
During bacterial cell division, the essential protein FtsZ assembles in the middle of the cell to form the so-called Z-ring. FtsZ polymerizes into long filaments in the presence of GTP in vitro, and polymerization is regulated by several accessory proteins.
The role of guanosine 5'-triphosphate in the initiation of peptide synthesis. 3. Binding of formylmethionyl-tRNA to ribosomes.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 58(4), 1638-1644 (1967-10-01)
The role of guanosine 5'-triphosphate in polypeptide chain elongation.
Biochimica et biophysica acta, 505(1), 95-127 (1978-09-21)