Merck
G5884
Sigma-Aldrich
グアノシン 5′-三リン酸 リチウム塩
~95% (HPLC), powder
別名:
GTP リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N5O14P3 · xLi+
CAS番号:
分子量:
523.18 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
~95% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
white
溶解性
H2O: 100 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI Key
WDCLDKGIVWUKSE-GWTDSMLYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Guanosine 5′-triphosphate lithium salt has been used:
  • In ribosome activity assay.
  • In tubulin isolation and polymerization.
  • In the determination of cell viability.
生物化学的/生理学的作用
GTPは、チャネリングする化学エネルギ-を特定の生合成経路に利用するために必要となるリン酸塩とピロリン酸の担体としての役割を果たしています。GTPは、増殖、分化、細胞内キナ-ゼカスケ-ドの活性化などの様々な細胞作用に関与するGタンパク質 (シグナル伝達タンパク質) を活性化します。増殖とアポト-シスは、低分子量GTPア-ゼであるRas, RhoによるGTPの加水分解によって部分的に調節されています。別の低分子量GTPア-ゼであるRabは、小胞のドッキングと融合に関与しており、さらに小胞形成にも関与している可能性があります。さらに、GTPは、シグナル伝達に関与するだけでなく、DNA・RNAの酵素的生合成におけるモノヌクレオチド単位の高エネルギ-前駆物質でもあります。
Guanosine 5′-triphosphate serves as a substrate for guanosine 5′-triphosphate 3′ diphosphate diphosphatase, a hydrolyzing enzyme and guanosine triphosphate guanyltransferase.
特徴および利点
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
注意
ナトリウム塩に比べて安定性が非常に優れています。
調製ノート
5′-GMPの酵素的リン酸化により調製しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5884-VAR:
G5884-500MG:
G5884-BULK:
G5884-25MG:
G5884-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzyme (2005)
Effect of quinones on microtubule polymerization: a link between oxidative stress and cytoskeletal alterations in Alzheimer's disease
Santa-Maia I, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1740(3), 472-480 (2005)
Alcoholic liver disease and the mitochondrial ribosome: methods of analysis
Alcohol, 381-394 (2008)
Adelaine K W Leung et al.
Journal of molecular biology, 402(1), 154-164 (2010-07-21)
RNA is known to perform diverse roles in the cell, often as ribonucleoprotein (RNP) particles. While the crystal structure of these RNP particles could provide crucial insights into their functions, crystallographic work on RNP complexes is often hampered by difficulties
Alexander L Markowitz et al.
Bio-protocol, 12(1), e4281-e4281 (2022-02-05)
Spiral ganglion neurons (SGN) are the primary neuronal pathway for transmitting sensory information from the inner ear to the brainstem. Recent studies have revealed significant biophysical and molecular diversity indicating that auditory neurons are comprised of sub-groups whose intrinsic properties