Merck
10220647001
Roche
GTP-γ-S
Tetralithium salt
別名:
GTP-γ-S, GTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
詳細
C10H12N5O13P3SLi4
品質水準
アッセイ
87% (HPLC)
フォーム
solid
分子量
Mr 539.2 (GTP-γ-S)
Mr 563.0 (GTP-γ-S-Li4)
組成
GDP, ≤12% HPLC
GMP, ≤1% HPLC
GTP, ≤2% HPLC
包装
pkg of 10 mg
メーカー/製品名
Roche
保管条件
protect from light
濃度
97%
テクニック
activity assay: suitable
white
溶解性
water: soluble
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
関連するカテゴリー
詳細
グアノシン5′-O-(3-チオ三リン酸)四リチウム塩(GTP-γ-S)は、GTPの加水分解抵抗性アナログです。光受容体中のホスホジエステラーゼ阻害物質です。
アプリケーション
GTP-γ-Sは下記で使用されています:
  • プロテアーゼ活性化受容体4(PAR4)の機能性を評価するためのG-タンパク質活性化アッセイ
  • Gタンパク質アルファサブユニット(Gα)の蛍光定量的グアニンヌクレオチド交換アッセイ
  • ホスホリパーゼCγ2変異体のRacファミリー小型グアノシントリホスファターゼ(GTPase)2(Rac2)刺激活性をモニタリングするため
生物化学的/生理学的作用
グアノシン5′-O-(3-チオ三リン酸)(GTP-γ-S)は、グアニンヌクレオチド結合タンパク質を活性化し、ゆっくりと酵素的に加水分解されます。グアノシン三リン酸(GTP)よりも強力にグアノシントリホスファターゼ(GTPアーゼ)を阻害します。
保管および安定性
粉末は乾燥状態で-15~-25°Cで保存してください。pH約7の水溶液は-15~-25°Cで6カ月間安定です。
アナリシスノート
吸収:内容物は、水溶液中で、254 nmにおける吸光度で測定されます。
条件:
  • 二重蒸留水で約10 mg/mLに希釈。
  • 希釈:二重蒸留水9.8 mL+サンプル0.2 mL。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断に使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Nawy et al.
Neuron, 7(4), 677-683 (1991-10-01)
Transmitter release from photoreceptors is decreased by light, resulting in a conductance increase in depolarizing bipolar cells. Addition of exogenous cGMP through a patch pipette to depolarizing bipolar cells from slices of dark-adapted tiger salamander retina resulted in an enhancement
K Sasaki et al.
Nature, 325(6101), 259-262 (1987-01-15)
Recently, a GTP-binding protein sensitive to islet activating protein (IAP) has been suggested to be important in producing K+-currents when the muscarinic receptor of the atrial muscle is activated by acetylcholine (ACh). Here we confirm the blocking effects of IAP
Gilbert Di Paolo, Markus R. Wenk
Lipids, 3-18 (2012)
Stephen R Sprang
Biopolymers, 105(8), 449-462 (2016-03-22)
This review addresses the regulatory consequences of the binding of GTP to the alpha subunits (Gα) of heterotrimeric G proteins, the reaction mechanism of GTP hydrolysis catalyzed by Gα and the means by which GTPase activating proteins (GAPs) stimulate the
Alba Navarro-Romero et al.
eLife, 11 (2022-10-12)
Williams-Beuren syndrome (WBS) is a rare genetic multisystemic disorder characterized by mild-to-moderate intellectual disability and hypersocial phenotype, while the most life-threatening features are cardiovascular abnormalities. Nowadays, there are no pharmacological treatments to directly ameliorate the main traits of WBS. The