アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized solid
色
white to beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=C(N([C@@H]3O[C@H](CO[P@@](O4)([O-])=S)[C@@H]4[C@H]3O)C(Br)=N2)N=C(N)N1.[Na+]
InChI
1S/C10H11BrN5O6PS.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(21-8)1-20-23(19,24)22-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,24)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-,23-;/m1./s1
InChI Key
CHTSSROWUAICIL-GMKUFTCMSA-M
生物化学的/生理学的作用
Rp-8-ブロモ-cGMPSは、cGMP依存性プロテインキナーゼ(cGK、Gキナーゼ、プロテインキナーゼG、PKG)をブロックする細胞膜透過性cGMPアナログです。 Rp-8-ブロモ-cGMPSはホスホジエステラーゼによる加水分解に耐性を示し、cGKと結合するものの活性化しないため、競合的阻害をもたらします。
Rp-8-ブロモ-cGMPSは細胞膜透過性cGMPアナログです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)