アッセイ
>98% (HPLC)
形状
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CNCCNS(=O)(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-13-7-8-15-18(16,17)12-4-2-3-10-9-14-6-5-11(10)12;;/h2-6,9,13,15H,7-8H2,1H3;2*1H
InChI Key
RJJLZYZEVNCZIW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CALCRL(10203) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
rat ... Calcrl(25029)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9656-VAR:
M9656-BULK:
M9656-5MG:
試験成績書(COA)