由来生物
microbial
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 寄生虫におけるCRISPR/Cas9プラスミドの形質転換のためのトランスフェクションミックスの一成分
- 骨髄由来マクロファージにおけるインフラマソーム活性化アッセイ
- マクロファージの刺激
- ヌクレオチド合成
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6419-BULK:
A6419-25G:
A6419-10G:4548174008331
A6419-1G:4548174008348
A6419-VAR:
A6419-5G:4548174008355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Adenosine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, BioXtra, ≥99% (HPLC), from microbial; Adenosine 5′-diphosphate sodium salt, bacterial, ≥95% (HPLC); 2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate, Sigma Grade, 98-100%