Merck
M9020
Sigma-Aldrich
メカミラミン 塩酸塩
≥98% (TLC), powder, nAChR antagonist
別名:
2-(メチルアミノ)イソカンファン 塩酸塩, N,2,3,3-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-アミン 塩酸塩, インベルシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H21N · HCl
CAS番号:
分子量:
203.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
メカミラミン 塩酸塩,
形状
powder
品質水準
溶解性
ethanol: 122 mg/mL
H2O: 47 mg/mL
isopropanol: 476 mg/mL
glycerol: 95 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
SMILES記法
Cl.[H][C@@]12CC[C@@]([H])(C1)C(C)(NC)C2(C)C
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11?;/m1./s1
InChI Key
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
メカミラミン塩酸塩は、シナプス入力を減らすため、電流クランプ記録中に細胞外生理食塩水の添加物として使用されています。また、大動脈小体ニューロンおよびMLO-Y4細胞の非選択的ニコチン性アセチルコリン受容体遮断薬としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ニコチン性アセチルコリンレセプタ-の非競合性アンタゴニストであり、自律神経節のニコチンレセプタ-を優先的にブロックします。 血液脳関門を通過します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]ページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、 AstraZenecaにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、 こちらをクリックしてください
注意
溶液はオ-トクレ-ブ可能です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M9020-100MG:
M9020-BULK:
M9020-5MG:
M9020-25MG:
M9020-5MG-PW:
M9020-VAR:
M9020-100MG-PW:
M9020-25MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
G Panagis et al.
Synapse (New York, N.Y.), 35(1), 15-25 (1999-12-01)
In the present study the neuronal expression of Fos, the protein product of c-fos, was used to study changes in neuronal activity in nerve terminal regions of the ascending dopaminergic system during nicotine withdrawal. Rats were infused for 14 days
Acetylcholine affects osteocytic MLO-Y4 cells via acetylcholine receptors
Ma Y, et al.
Molecular and cellular endocrinology, 384(1-2), 155-164 (2014)
M I Damaj et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 291(3), 1284-1291 (1999-11-24)
Pharmacological mechanisms involved in nicotine-induced seizures were investigated in mice by testing the ability of several nicotinic agonists in producing seizures after peripheral administration. In addition, nicotinic antagonists such as hexamethonium, mecamylamine, dihydro-beta-erythroidine, and methyllycaconitine citrate (MLA) were used in
Potential roles of ATP and local neurons in the monitoring of blood O2 content by rat aortic bodies
Piskuric NA, et al.
Experimental Physiology, 99(1), 248-261 (2014)
P E Castillo et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 19(21), 9180-9191 (1999-10-26)
The main olfactory bulb is a critical relay step between the olfactory epithelium and the olfactory cortex. A marked feature of the bulb is its massive innervation by cholinergic inputs from the basal forebrain. In this study, we addressed the