Merck
SML1236
Sigma-Aldrich
(−)-ニコチン 酒石酸水素塩
≥98% (HPLC)
別名:
(-)-ニコチン二酒石酸, (−)-1-メチル-2-(3-ピリジル)ピロリジン (+)-重酒石酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2 · 2C4H6O6
CAS番号:
分子量:
462.41
EC Number:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +20 to +26°, c = 1.0 in water
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CN1CCC[C@H]1C2=CC=CN=C2.C
InChI
1S/C10H14N2.CH4/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1H4/t10-;/m0./s1
InChI Key
RYYKFQGHMYGLEL-PPHPATTJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(-)-ニコチン水素酒石酸塩はアセチルコリン受容体(AChr)の作動薬として使用されています。
(-)-ニコチン水素酒石酸塩は細胞内カルシウムイメージングで使用されています。
生物化学的/生理学的作用
NHTはニコチンより安定であると考えられます。ニコチンは高度に習慣性の薬剤であり、タバコ関連の疾患と間接的ですが強く関連しています。ニコチンは禁煙に役立ちます。ニコチンは、アルツハイマー病、パーキンソン病および潰瘍性大腸炎の治療において治療薬として作用する可能性があります。
ニコチン作動性アセチルコリン受容体アゴニストの原型です。天然に存在する異性体です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
289.8 °F
引火点(℃)
143.2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
SML1236-BULK:
SML1236-VAR:
SML1236-1G:4548173914961
SML1236-50MG:4548173914978
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Metabolism and disposition kinetics of nicotine.
Hukkanen J, et al.
Pharmacological Reviews, 57(1), 79-115 (2005)
Mahmoud M Farag et al.
European journal of pharmacology, 720(1-3), 1-6 (2013-11-12)
The aim of this study was to evaluate the effects of chronic nicotine administration on bone mineral homeostasis in rapidly growing young rats in comparison to effects in adult male rats. Two doses of nicotine (3 and 4.5mg/kg/day, as nicotine
Ozra Dehkordi et al.
Journal of neuroscience research, 93(2), 230-243 (2014-09-17)
Direct actions of nicotine in the CNS appear to be essential for its reinforcing properties. However, activation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) on afferent sensory nerve fibers is an important component of addiction to, and withdrawal from, cigarette smoking. The
All muscarinic acetylcholine receptors (M 1-M 5) are expressed in murine brain microvascular endothelium.
Radu B M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 5083-5083 (2017)
Nicotine hydrogen tartrate loaded chitosan nanoparticles: Formulation, characterization and in vitro delivery from dry powder inhaler formulation.
Wang H, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 113, 118-131 (2017)