安全性情報
8.20877
Sigma-Aldrich
(-)-Nicotine
for synthesis
別名:
(-)-Nicotine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-Nicotine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
CAS番号:
分子量:
162.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
200-193-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.06 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
50 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-4 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 8.1 g/L in H2O)
bp
248.8 °C/1013 hPa
mp
-79 °C
転移温度
flash point 111 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1([C@@H](CCC1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.012
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体