481975
(--)-Nicotine, Ditartrate
Potent agonist of the nicotinic acetylcholine receptor.
別名:
(--)-Nicotine, Ditartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di- d-tartrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolindinyl)pyridine, Di-d-tartrate
About This Item
おすすめの製品
詳細
Merck USA index - 14, 6524
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white to off-white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
N1(C(CCC1)c2cnccc2)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H14N2.2C4H6O6/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;2*1-,2-/m.11/s1
InChI Key
RFEJUZJILGIRHQ-WBPXWQEISA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Nicotinic acetylcholine receptor
警告
再構成
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
289.8 °F
引火点(℃)
143.2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
481975-MG:
481975-100MG:
試験成績書(COA)