グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
アナライトの化学物質クラス
peptides, proteins
テクニック
MALDI-MS: suitable
色
slightly beige
mp
211-213 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
in accordance for UV test
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
関連製品
適用法令
Jan Code
60018-1G:
60018-VAR:
60018-BULK:
60018-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Coumaric acid; Quercitrin; Myricetin; Quercetin