Merck
900666
Sigma-Aldrich
ブルカー標準溶媒
suitable for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA
別名:
トリフルオロ酢酸 溶液, TFA含有H2O/ACN, TFA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3COOH
CAS番号:
分子量:
114.02
Beilstein:
5446934
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
bp:
72.4 °C (lit.)
蒸気密度
3.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
97.5 mmHg
フォーム
liquid
含みます
2.5% trifluoroacetic acid
47.5% H2O
50% acetonitrile
テクニック
MALDI-MS: suitable
bp
72.4 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
密度
0.921 at 25 °C
微量陽イオン
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリフルオロ酢酸(TFA)は、非水性溶媒です。室温において、TFAは天然セルロースおよび再生セルロースを液化できます。
生物化学的/生理学的作用
トリフルオロ酢酸(TFA)は、主として19F NMRにおける内部化学シフト基準物質に適しています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900666-VAR:
900666-BULK:
900666-100ML:
900666-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Methods in Enzymology, 566, 59-87 (2016)
The use of biobased nanofibres in composites
Biofiber Reinforcements in Composite Materials, 571-647 (2015)
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Test, 566, 59-87 (2016)