Merck
F0507
Sigma-Aldrich
ギ酸
reagent grade, ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
1004 °F
含みます
<2.5% water as stabilizer
expl. lim.
57 %
不純物
≤1% acetic acid
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Formic acid(HCOOH、FA)は、最も単純なカルボン酸であり、大部分が昆虫の咬傷や刺傷に存在しています。毒性が低く、再利用可能であり、使いやすく、環境条件で液体であることから、水素貯蔵分子として広く利用されています。
アプリケーション
  • 金属および酸化スズにおける電気化学的 CO(2)還元: この研究では、グランドカノニカル密度汎関数理論(DFT)と in situ 減衰全反射表面増強赤外吸収分光法(ATR-SEIRA)を使用して、スズ表面における電気化学的二酸化炭素還元を調査します。ギ酸は、反応メカニズムを理解する上で役割を果たす可能性があります(Whittaker et al., 2024)。
  • COVID-19 治療薬の同時測定: この研究は、ラットの血漿中の COVID-19 治療薬の同時測定に UPLC-MS/MS を使用することを実証しており、サンプルの準備やクロマトグラフィー分離を向上させるための移動相添加剤としてのギ酸の重要性を示しています(Zhou et al., 2024)。
  • リキリチンの代謝物プロファイリング: この研究では、超高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UHPLC-MS/MS)を使用した代謝物プロファイリングが行われており、ギ酸はサンプルの準備やクロマトグラフィープロセスで使用されている可能性があります(Chen et al., 2024)。
  • コカインとその代謝物の分析: この記事では、固相抽出に続いてコカイン代謝物の UHPLC-ESI-MS/MS 分析について説明します。この方法では、分析物のイオン化を強化するためにギ酸が組み込まれることがよくあります(Makhdoom et al., 2024)。
  • 豚の抗菌化合物の測定: この研究では、UHPLC-MS/MS を使用してさまざまな抗菌化合物を同時に測定し、サンプル処理とクロマトグラフィー分離におけるギ酸′の役割を実証しています(Nowacka-Kozak et al., 2024)。
Formic acidは、以下における還元剤として使用されます:
  • graphene oxideからのグラフェンの合成
  • コロイド性palladiumによるchromium (Cr(VI)のCr(III))への触媒還元。
2-(2-chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone(2-CPNCH)のnorketamineへの還元からのketamineの合成におけるEschweiler-Clarke反応の試薬としても使用されます。
さらに、glucoseのフラノース型のピラノース型への変換および触媒的移動水素化反応における水素供与体としても使用されます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F0507-VAR:
F0507-4L:
F0507-4X100ML:
F0507-BULK:
F0507-100ML:4548173196039
F0507-500ML:4548173196046
F0507-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ギ酸 Suprapur&#174;
Supelco
1.11670
ギ酸
ギ酸 for analysis EMSURE&#174; ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00264
ギ酸
Tissue distribution, effects of cooking and parameters affecting the extraction of azaspiracids from mussels, Mytilus edulis, prior to analysis by liquid chromatography coupled to mass spectrometry.
Hess P et al.
Toxicon, 46, 62-62 (2005)
Protocol for the induction of arthritis in C57BL/6 mice.
Inglis JJ et al.
Nature Protocols, 612-612 (2008)
Separation and Detection of Phosphorylated and Nonphosphorylated BvgA, a Bordetella pertussis Response Regulator, in vivo and in vitro.
Chen Q et al.
Bio-protocol, 3 (2013)
Glucosinolates determination in tissues of horseradish Plant.
Lelario F et al.
Bio-protocol, 5, e1562-e1562 (2015)
Thomas S Dexheimer et al.
Nature protocols, 3(11), 1736-1750 (2008-10-18)
The inhibition of DNA topoisomerase I (Top1) has proven to be a successful approach in the design of anticancer agents. However, despite the clinical successes of the camptothecin derivatives, a significant need for less toxic and more chemically stable Top1