Merck
33015
Sigma-Aldrich
ギ酸
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
suitable for EPA 1633
蒸気密度
1.6 (vs air)
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
不純物
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetic acid (CH3COOH)
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.05 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
OC=O
アプリケーション
PFAS testing
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギ酸は単純な有機酸です。ギ酸基(-COOH)は、複雑なバイオ分子(酢酸、グリシン、さまざまなアミノ酸)を形成するための重要な役割を持っています。高い極性を示し、双極子モーメントは1.41Debyeです。 高分子電解質膜(PEM)燃料電池にの燃料として適していることが報告されています。ナフィオン膜112および117への浸透は、メタノールの浸透と比較されています。
アプリケーション
ギ酸は、その弾性電子散乱の絶対微分断面積と角微分断面積(入射電子エネルギー範囲:1.8~ 50eV)を評価するために使用されてきました。 質量分析研究用のHPLCバッファー調製で使用される可能性があります。
その他情報
カタログ番号33015-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33015-2.5Lをご注文ください。
カタログ番号33015-4X2.5L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33015-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号33015-6X1L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル33015-1L-Mをご注文ください。
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33015-6X1L:4548173257747
33015-BULK:
33015-70KG:4548173257761
33015-5L:
33015-1L:4548173984537
33015S-30L:
33015-2.5L:4548173984544
33015-100ML:
33015-RSAMPLE:
33015-6X500ML:4548173257754
33015-500ML:4548173984551
33015-VAR:
33015-4X2.5L:4548173257723
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ギ酸 Suprapur®
Supelco
1.11670
ギ酸
ギ酸 for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00264
ギ酸
ギ酸 98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
SAFC
1.00263
ギ酸
Elastic electron scattering from formic acid (HCOOH): absolute differential cross-sections.
Vizcaino V, et al.
New Journal of Physics, 8(6), 85-85 (2006)
Heng Lu et al.
Cell communication insights, 5, 1-7 (2014-05-20)
Protein-protein interactions play a pivotal role in both inter- and intra-cellular signaling. Identification of signaling protein complexes can thus shed important new insights into cell communications. We developed a parallel affinity precipitation protocol to overcome the disadvantages of the tandem
Crossover of formic acid through Nafion membranes.
Rhee Y-W, et al.
Journal of Power Sources, 117(1), 35-38 (2003)
J Liesivuori et al.
Pharmacology & toxicology, 69(3), 157-163 (1991-09-01)
Metabolism of methanol, methyl ethers, esters and amides give rise to formic acid. This acid is an inhibitor of the mitochondrial cytochrome oxidase causing histotoxic hypoxia. Formic acid is a weaker inhibitor than cyanide and hydrosulphide anions. The body burden
Joachim Schessl et al.
The Journal of clinical investigation, 118(3), 904-912 (2008-02-16)
Reducing body myopathy (RBM) is a rare disorder causing progressive muscular weakness characterized by aggresome-like inclusions in the myofibrils. Identification of genes responsible for RBM by traditional genetic approaches has been impossible due to the frequently sporadic occurrence in affected