Merck
83788
Supelco
(2E)-3-(9-Anthryl)-2-cyanoacrylic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥97.0% (HPLC)
別名:
(2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoacrylic acid, (2E)-3-(Anthracen-9-yl)-2-cyanoprop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H11NO2
分子量:
273.29
Beilstein:
21824385
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder
テクニック
MALDI-MS: suitable
微量陽イオン
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤20 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤20 mg/kg
Mo: ≤20 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
アプリケーション
suitable as Maldi-Matrix material
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
83788-100MG:
83788-BULK:
83788-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)