Merck
92817
Supelco
9-アミノアクリジン
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
別名:
アミナクリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N2
CAS番号:
分子量:
194.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
matrix substance for MALDI-MS
品質水準
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
フォーム
powder
アナライトの機能クラス
metabolites
アナライトの化学物質クラス
lipids
テクニック
MALDI-MS: suitable
不純物
≤0.05% sulfated ash
損失
≤10% loss on drying
mp
238-240 °C
微量陽イオン
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES記法
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI Key
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウイルスや細菌の強力な変異原として作用するアミノアクリジン色素9-アミノアクリジン。
アプリケーション
ネガティブモードで代謝物などの低分子量アニオンの分析において、バックグラウンドが低く、感度良好のMALDIマトリックス
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
92817-BULK:
92817-VAR:
92817-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mutagen-nucleic acid intercalative binding: structure of a 9-aminoacridine: 5-iodocytidylyl (3'-5') guanosine crystalline complex.
Sakore, T. D., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 74.1, 188-192 (1977)
9-Aminoacridine as a matrix for negative mode matrix-assisted laser desorption/ionization
Vermillion-Salsbury, R. L. and Hercules, D. M.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 16, 1575-1581 (2002)
Daniel J Karst et al.
Biotechnology progress, 33(4), 879-890 (2016-12-21)
Perfusion cell culture processes allow the steady-state culture of mammalian cells at high viable cell density, which is beneficial for overall product yields and homogeneity of product quality in the manufacturing of therapeutic proteins. In this study, the extent of
Yusuke Muranishi et al.
Scientific reports, 9(1), 8916-8916 (2019-06-22)
Adenocarcinoma is the most common type of lung cancer, and can be classified into various histologic subtypes. However, little is known about the subtype-dependent variations in lipid metabolism processes. We performed dual lipidomic analyses using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) and
Characterization of galactosyl and lactosyl sulfatide species in human serum by MALDI-TOF mass spectrometry.
Atsushi Hori et al.
Annals of clinical biochemistry, 56(5), 574-582 (2019-05-01)